Drukuj
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 174 PLN
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Formuła: C₃H₇BrO₂S
Temp. topnienia: 32…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08274926
Numer CAS: 16523-02-7