Drukuj
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR929449-10G OR929449-1G OR929449-5G
APOSOR929449-10GEA 3240 PLN
APOSOR929449-10G APOSOR929449-1G APOSOR929449-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03780730
Numer CAS: 75815-74-6