Drukuj
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR929353-1G OR929353-5G
APOSOR929353-1GEA 1280 PLN
APOSOR929353-1G APOSOR929353-5G
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride 95%
N,N-Dimethylglycine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153.607 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08062582
Numer CAS: 1954-58-1