Drukuj
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR929284-1G OR929284-250MG
APOSOR929284-1GEA 2690 PLN
APOSOR929284-1G APOSOR929284-250MG
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13249350
Numer CAS: 27171-87-5