Drukuj
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4,5-Dimethylthiazole-2-carbaldehyde
OR929263-1G OR929263-5G
APOSOR929263-1GEA 232 PLN
APOSOR929263-1G APOSOR929263-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formuła: C₆H₇NOS
MW: 141.191 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11044203
Numer CAS: 74531-15-0