Drukuj
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 261 PLN
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
Gęstość: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07367007
Numer CAS: 89401-28-5