Drukuj
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 1550 PLN
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formuła: C₆H₄ClNO₃
MW: 173.554 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13189223
Numer CAS: 73038-85-4