Drukuj
N6,N6-Dimethyladenosine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(Dimethylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
OR928523-250MG OR928523-1G
APOSOR928523-250MGEA 474 PLN
APOSOR928523-250MG APOSOR928523-1G
N6,N6-Dimethyladenosine 97%
N6,N6-Dimethyladenosine
Formuła: C₁₂H₁₇N₅O₄
Temp. topnienia: 182…185 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00022822
Numer CAS: 2620-62-4