Drukuj
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR928520-1G OR928520-250MG
APOSOR928520-1GEA 1570 PLN
APOSOR928520-1G APOSOR928520-250MG
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine
Formuła: C₅H₃ClN₄
MW: 154.557 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13193520
Numer CAS: 36258-82-9