Drukuj
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Sodium ((4-aminophenyl)sulphonyl)(5-chloropyrazin-2-yl)amide
OR928389-1G OR928389-5G
APOSOR928389-1GEA 1420 PLN
APOSOR928389-1G APOSOR928389-5G
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Sulphachloropyrazine sodium
Formuła: C₁₀H₈ClN₄NaO₂S
MW: 306.704 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798154
Numer CAS: 71720-40-6