Drukuj
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(5-Formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)thiophene, 5-Formyl-1-methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR9283-1G OR9283-250MG
APOSOR9283-1GEA 957 PLN
APOSOR9283-1G APOSOR9283-250MG
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formuła: C₉H₈N₂OS
Temp. topnienia: 76…77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08435884
Numer CAS: 879896-48-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III