Drukuj
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR928226-1G OR928226-5G
APOSOR928226-1GEA 0 PLN
APOSOR928226-1G APOSOR928226-5G
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04967358
Numer CAS: 17827-61-1