Drukuj
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 4240 PLN
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047261
Numer CAS: 33025-60-4