Drukuj
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927927-1G OR927927-5G OR927927-250MG
APOSOR927927-1GEA 218 PLN
APOSOR927927-1G APOSOR927927-5G APOSOR927927-250MG
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 96%
4-(Hydroxymethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formuła: C₅H₆O₄
Temp. Wrzenia: 214 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD12165896
Numer CAS: 91526-18-0