Drukuj
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927915-1G OR927915-25G OR927915-5G
APOSOR927915-1GEA 211 PLN
APOSOR927915-1G APOSOR927915-25G APOSOR927915-5G
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione 98%
5-Chloroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formuła: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09954845
Numer CAS: 78754-81-1