Drukuj
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR927741-1G OR927741-250MG
APOSOR927741-1GEA 1100 PLN
APOSOR927741-1G APOSOR927741-250MG
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₆N₂
Temp. topnienia: 27…28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD17281917
Numer CAS: 39806-89-8