Drukuj
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927654-10G OR927654-1G OR927654-5G
APOSOR927654-10GEA 2580 PLN
APOSOR927654-10G APOSOR927654-1G APOSOR927654-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formuła: C₈H₅ClN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09880129
Numer CAS: 918515-16-9