Drukuj
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic Acid
OR927645-1G OR927645-250MG OR927645-5G
APOSOR927645-1GEA 1280 PLN
APOSOR927645-1G APOSOR927645-250MG APOSOR927645-5G
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156971
Numer CAS: 16094-31-8