Drukuj
5-Aminobenzo[b]furan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzo[b]furan-5-amine, 1-Benzofuran-5-amine
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 888 PLN
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Formuła: C₈H₇NO
MW: 133.147 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04125391
Numer CAS: 58546-89-7