Drukuj
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR927527-1G OR927527-250MG
APOSOR927527-1GEA 2030 PLN
APOSOR927527-1G APOSOR927527-250MG
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₁₀N₂O
MW: 126.156 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234240
Numer CAS: 3201-21-6