Drukuj
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl N-ethyl-β-alaninate, 3-Ethylamino-propionic acid methyl ester
OR927277-1G OR927277-5G
APOSOR927277-1GEA 474 PLN
APOSOR927277-1G APOSOR927277-5G
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Methyl 3-(ethylamino)propanoate
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.173 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09035843
Numer CAS: 3440-30-0