Drukuj
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 5-Formylpyrazole-3-carboxylate
OR926922-100MG OR926922-1G OR926922-250MG
APOSOR926922-100MGEA 269 PLN
APOSOR926922-100MG APOSOR926922-1G APOSOR926922-250MG
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formuła: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16620106
Numer CAS: 93290-12-1