Drukuj
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR926874-100MG OR926874-250MG OR926874-1G OR926874-500MG OR926874-2.5G OR926874-5G
APOSOR926874-100MGEA 1650 PLN
APOSOR926874-100MG APOSOR926874-250MG APOSOR926874-1G APOSOR926874-500MG APOSOR926874-2.5G APOSOR926874-5G
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride
Formuła: C₅H₄ClNO₂S·ClH
Temp. topnienia: 90…100 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04973456
Numer CAS: 489430-50-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III