Drukuj
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Dostawca: Apollo Scientific
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 1560 PLN
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Formuła: C₄H₇N₃
Temp. Wrzenia: 359 °C
Temp. topnienia: 267…271 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04114001
Numer CAS: 53332-80-2