Drukuj
N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR926571-1G OR926571-250MG
APOSOR926571-1GEA 2870 PLN
APOSOR926571-1G APOSOR926571-250MG
N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide 95%
N-(4-tert-Butyl-phenyl)-formamide
Formuła: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08457067
Numer CAS: 63429-97-0