Drukuj
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl ethyl(2-hydroxyethyl)carbamate
OR926561-25G OR926561-5G
APOSOR926561-25GEA 1760 PLN
APOSOR926561-25G APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Formuła: C₉H₁₉NO₃
MW: 189.252 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973117
Numer CAS: 152192-95-5