Drukuj
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 725 PLN
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formuła: C₅H₅ClO₂S₂
MW: 196.675 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05864497
Numer CAS: 69815-97-0