Drukuj
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-DL-Trp(7-Me)-OH, 2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR926023-1G OR926023-250MG
APOSOR926023-1GEA 957 PLN
APOSOR926023-1G APOSOR926023-250MG
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
7-Methyl-DL-tryptophan
Formuła: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218.252 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00056926
Numer CAS: 17332-70-6