Drukuj
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Phenylthiazole-2-carbaldehyde
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 923 PLN
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₇NOS
MW: 189.234 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02665589
Numer CAS: 75390-44-2