Drukuj
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylic Acid
OR925821-1G OR925821-250MG
APOSOR925821-1GEA 1020 PLN
APOSOR925821-1G APOSOR925821-250MG
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₆O₃S
MW: 158.175 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02317367
Numer CAS: 29212-22-4