Drukuj
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 261 PLN
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formuła: C₈H₄BrNO
Temp. topnienia: 121…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09261031
Numer CAS: 89891-69-0