Drukuj
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridin-3-amine
OR925779-1G OR925779-250MG
APOSOR925779-1GEA 1640 PLN
APOSOR925779-1G APOSOR925779-250MG
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine
Formuła: C₇H₉ClN₂
MW: 156.613 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234337
Numer CAS: 41288-91-9