Drukuj
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloropyrimidin-4-ol
OR925753-1G OR925753-250MG
APOSOR925753-1GEA 327 PLN
APOSOR925753-1G APOSOR925753-250MG
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine 95%
2-Chloro-4-hydroxypyrimidine
Formuła: C₄H₃ClN₂O
MW: 130.532 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09038284
Numer CAS: 55873-09-1