Drukuj
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR925582-1G OR925582-5G
APOSOR925582-1GEA 516 PLN
APOSOR925582-1G APOSOR925582-5G
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
(S)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11840196
Numer CAS: 1099646-61-3