Drukuj
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9251-1G OR9251-250MG
APOSOR9251-1GEA 1050 PLN
APOSOR9251-1G APOSOR9251-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formuła: C₉H₁₀N₂O₂
Temp. topnienia: 43…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271948
Numer CAS: 876728-41-5