Drukuj
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-3-(4-biphenylyl)propanoic Acid
OR924588-1G OR924588-5G
APOSOR924588-1GEA 633 PLN
APOSOR924588-1G APOSOR924588-5G
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(biphenyl-4-yl)propanoic acid
Formuła: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241.285 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03425234
Numer CAS: 76985-08-5