Drukuj
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR924160-1G OR924160-250MG
APOSOR924160-1GEA 3160 PLN
APOSOR924160-1G APOSOR924160-250MG
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09924953
Numer CAS: 1000515-98-9