Drukuj
Imidazole hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR924059-100G OR924059-1KG OR924059-250G OR924059-25G OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA 160 PLN
APOSOR924059-100G APOSOR924059-1KG APOSOR924059-250G APOSOR924059-25G APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Formuła: C₃H₄N₂·ClH
Temp. topnienia: 156…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012695
Numer CAS: 1467-16-9