Drukuj
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923669-1G OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA 621 PLN
APOSOR923669-1G APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Formuła: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01109853
Numer CAS: 219312-44-4