Drukuj
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923653-1G OR923653-250MG
APOSOR923653-1GEA 400 PLN
APOSOR923653-1G APOSOR923653-250MG
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₆H₇N₃O₂·ClH
MW: 189.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17016033
Numer CAS: 98140-96-6