Drukuj
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923595-1G OR923595-250MG
APOSOR923595-1GEA 940 PLN
APOSOR923595-1G APOSOR923595-250MG
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride
Formuła: C₈H₁₅NO₂·ClH
MW: 193.671 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17171210
Numer CAS: 726139-60-2