Drukuj
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923541-1G OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA 1150 PLN
APOSOR923541-1G APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Formuła: C₈H₁₀N₂
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021283
Numer CAS: 10534-13-1