Drukuj
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923430-1G OR923430-250MG
APOSOR923430-1GEA 4030 PLN
APOSOR923430-1G APOSOR923430-250MG
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₃NO₃·ClH
MW: 195.644 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26406785
Numer CAS: 1434126-90-5