Drukuj
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(6-Formylpyridin-2-yl)morpholine, 2-Formyl-6-(morpholin-4-yl)pyridine
OR9234-1G OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA 1910 PLN
APOSOR9234-1G APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08271893
Numer CAS: 857283-88-6