Drukuj
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923392-1G OR923392-250MG
APOSOR923392-1GEA 4030 PLN
APOSOR923392-1G APOSOR923392-250MG
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formuła: C₉H₁₁N₃
MW: 161.204 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17015994
Numer CAS: 221681-94-3