Drukuj
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 1570 PLN
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Formuła: C₆H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 176…178 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09836264
Numer CAS: 280-13-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III