Drukuj
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Hydroxy-4'-methylacetophenone
OR923270-1G OR923270-5G
APOSOR923270-1GEA 737 PLN
APOSOR923270-1G APOSOR923270-5G
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.175 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07778990
Numer CAS: 4079-54-3