Drukuj
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923126-1G OR923126-5G
APOSOR923126-1GEA 1310 PLN
APOSOR923126-1G APOSOR923126-5G
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole
Formuła: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.254 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09027425
Numer CAS: 40874-54-2