Drukuj
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR923076-100MG OR923076-1G OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA 766 PLN
APOSOR923076-100MG APOSOR923076-1G APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Formuła: C₆H₁₁BrO
MW: 179.055 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20621521
Numer CAS: 29583-93-5