Drukuj
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Oxo-2-(p-tolyl)acetic acid
OR922949-1G OR922949-5G
APOSOR922949-1GEA 957 PLN
APOSOR922949-1G APOSOR922949-5G
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid
Formuła: C₉H₈O₃
MW: 164.158 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00961859
Numer CAS: 7163-50-0